Methyl-6-chloropicolinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2640-1G M2640-5G
TCIAM2640-1GEA 16 EUR
TCIAM2640-1G TCIAM2640-5G
Methyl-6-chloropicolinate ≥98.0% (por GC)
Methyl-6-chloropicolinate
Formula: C₇H₆ClNO₂
Número MDL: MFCD00155391
Núm. CAS: 6636-55-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e7b3ae647d3ac1b2246fea2a76e79e66baa51a2&vid=4e7b3ae647d3ac1b2246fea2a76e79e66baa51a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C