N-Methyl paroxetine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2645-200MG
M2645-1G
TCIAM2645-200MGEA
51
EUR
TCIAM2645-200MG
TCIAM2645-1G
N-Methyl paroxetine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Methyl paroxetine
Formula:
C₂₀H₂₂FNO₃ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD03788781 Núm. CAS: 110429-36-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 109.0 to 113.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -69.0 to -89.0 deg (C=0.01, MeOH) |