4-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Methyl-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 4-Methylthiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methylthiophen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methyl-2-thienyl)-1,3,2-dioxaborolane
M2647-1G
M2647-5G
TCIAM2647-1GEA
32
EUR
TCIAM2647-1G
TCIAM2647-5G
4-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥97.0% (por GC)
4-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formula:
C₁₁H₁₇BO₂S MW: 224,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11045430 Núm. CAS: 635305-48-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |