2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2652-1G M2652-5G
TCIAM2652-1GEA 30 EUR
TCIAM2652-1G TCIAM2652-5G
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₃
Número MDL: MFCD03095075
Núm. CAS: 6635-90-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdc14f83fdc0ad9f018565d0802016c772b34e04&vid=fdc14f83fdc0ad9f018565d0802016c772b34e04&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C