Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2655-1G M2655-5G
TCIAM2655-1GEA 38 EUR
TCIAM2655-1G TCIAM2655-5G
Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₆BrN₃O₂
Número MDL: MFCD00834964
Núm. CAS: 6966-01-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae5fb2829e5d292730c9e995d4c2904c42c1fcb0&vid=ae5fb2829e5d292730c9e995d4c2904c42c1fcb0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C