2-Metoxi-4-nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2656-1G M2656-5G
TCIAM2656-1GEA 64 EUR
TCIAM2656-1G TCIAM2656-5G
2-Metoxi-4-nitrobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
2-Metoxi-4-nitrobenzaldehído
Formula: C₈H₇NO₄
Número MDL: MFCD02683052
Núm. CAS: 136507-15-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e06d7c229d519bf0e2f57fbd1ddc553b7c8708c1&vid=e06d7c229d519bf0e2f57fbd1ddc553b7c8708c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C