2-(2-Metoxifenil)etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2657-1G
M2657-5G
TCIAM2657-1GEA
19
EUR
TCIAM2657-1G
TCIAM2657-5G
2-(2-Metoxifenil)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(2-Metoxifenil)etanol
Formula:
C₉H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 134°C |
Número MDL:
MFCD00002889 Núm. CAS: 7417-18-7 EINECS: 231-029-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |