2-(3-Metoxifenil)etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Alcohol 3-metoxifenetilico
M2658-1G M2658-5G
TCIAM2658-1GEA 35 EUR
TCIAM2658-1G TCIAM2658-5G
2-(3-Metoxifenil)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(3-Metoxifenil)etanol
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Número MDL: MFCD00002893
Núm. CAS: 5020-41-7
EINECS: 225-705-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bec231d7c4245e3be2c02d12b660104b8e04843&vid=5bec231d7c4245e3be2c02d12b660104b8e04843&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %