α-Toluenosulfonilo fluoruro
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: PMSF, Fluoruro de tolueno-α-sulfonilo
A0999.0005 A0999.0100 A0999.1000
A0999.0005EA 68.7 EUR
A0999.0005 A0999.0100 A0999.1000
α-Toluenosulfonilo fluoruro
α-Toluenosulfonilo fluoruro
Formula: C₇H₇FO₂S
Pto. Ebullición: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Pto. de fusión: 91…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007424
Núm. CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III