5-Amino-2-methylbenzotrifluoride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
M2659-1G M2659-5G
TCIAM2659-1GEA 23 EUR
TCIAM2659-1G TCIAM2659-5G
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃N
MW: 175.16 g/mol
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD01631582
Núm. CAS: 65934-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36f70daa261ca6bde78c535a5d3f3756010d2023&vid=36f70daa261ca6bde78c535a5d3f3756010d2023&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %