Moxonidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M2660-200MG
M2660-1G
TCIAM2660-200MGEA
59
EUR
TCIAM2660-200MG
TCIAM2660-1G
Moxonidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Moxonidine
Formula:
C₉H₁₂ClN₅O |
Número MDL:
MFCD00865794 Núm. CAS: 75438-57-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,06293 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |