S-(2-Methyl-3-furyl) Thioacetate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2661-5G M2661-25G
TCIAM2661-5GEA 24 EUR
TCIAM2661-5G TCIAM2661-25G
S-(2-Methyl-3-furyl) Thioacetate ≥96.0% (por GC)
S-(2-Methyl-3-furyl) Thioacetate
Formula: C₇H₈O₂S
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD01632595
Núm. CAS: 55764-25-5
EINECS: 259-801-0
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caf278e0f5051e95aa49f9a9bb8412a30b9febdc&vid=caf278e0f5051e95aa49f9a9bb8412a30b9febdc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %