Mal-amido-PEG4-acid ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 19-Maleimido-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoic acid, 1-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oic acid
M2666-25MG M2666-100MG
TCIAM2666-25MGEA 27 EUR
TCIAM2666-25MG TCIAM2666-100MG
Mal-amido-PEG4-acid ≥95.0% (by HPLC)
Mal-amido-PEG4-acid
Formula: C₁₈H₂₈N₂O₉
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13184954
Núm. CAS: 1263045-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be8ed87ceecf2953c8be67cb7e48e8ac42d9e212&vid=be8ed87ceecf2953c8be67cb7e48e8ac42d9e212&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.10 to 7.40 %