2-Morfolinoanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Morpholinyl)aniline
M2671-5G M2671-25G
TCIAM2671-5GEA 38 EUR
TCIAM2671-5G TCIAM2671-25G
2-Morfolinoanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Morfolinoanilina
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00047408
Núm. CAS: 5585-33-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=978e8f2d136a184e2a7e25d6ef7bc7670b940d54&vid=978e8f2d136a184e2a7e25d6ef7bc7670b940d54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C