Malotilate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2674-1G M2674-5G
TCIAM2674-1GEA 58 EUR
TCIAM2674-1G TCIAM2674-5G
Malotilate ≥98.0% (por GC)
Malotilate
Formula: C₁₂H₁₆O₄S₂
Número MDL: MFCD00867646
Núm. CAS: 59937-28-9
EINECS: 261-987-3
Índice Merck: 14,05712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbf1d02d99939e4281bc80a56d3ee197c1a82506&vid=cbf1d02d99939e4281bc80a56d3ee197c1a82506&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C