N-Methylpyridin-3-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-(Methylamino)pyridine

M2684-1G M2684-5G
TCIAM2684-1GEA 33 EUR
TCIAM2684-1G TCIAM2684-5G
N-Methylpyridin-3-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Methylpyridin-3-amine
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,144 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD01418130
Núm. CAS: 18364-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c614415673f63be85bf2009ad0650a54290c428&vid=9c614415673f63be85bf2009ad0650a54290c428&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR