tert-Butyl hydrogen malonate ≥97.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, mono-tert-Butyl malonate

M2687-5G M2687-25G
TCIAM2687-5GEA 29 EUR
TCIAM2687-5G TCIAM2687-25G
tert-Butyl hydrogen malonate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
tert-Butyl hydrogen malonate
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de fusión: 19°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00191886
Núm. CAS: 40052-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a186838c005190742420395ba26d1e63d4fda0cd&vid=a186838c005190742420395ba26d1e63d4fda0cd&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR