Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 3-iodo-4-methylbenzoate
M2694-5G M2694-25G
TCIAM2694-5GEA 42 EUR
TCIAM2694-5G TCIAM2694-25G
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00230583
Núm. CAS: 90347-66-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aeefb9136ab16b0b006790b29cae9b42e4e0bf9&vid=3aeefb9136ab16b0b006790b29cae9b42e4e0bf9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %