Ethyl hydrogen malonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2700-5G M2700-25G
TCIAM2700-5GEA 29 EUR
TCIAM2700-5G TCIAM2700-25G
Ethyl hydrogen malonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ethyl hydrogen malonate
Formula: C₅H₈O₄
Pto. Ebullición: 208°C
Pto. de fusión: –13°C
Pto. de inflamación: 113°C
Número MDL: MFCD00020490
Núm. CAS: 1071-46-1
EINECS: 213-992-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=180bc055d0fbaecf9edce3dae3f4f63c600d5477&vid=180bc055d0fbaecf9edce3dae3f4f63c600d5477&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %