Cloruro de (metil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyltriphenylphosphonium chloride, Methyl-TPP-Chloride, MTPP-Chloride
M2702-5G M2702-25G
TCIAM2702-5GEA 59 EUR
TCIAM2702-5G TCIAM2702-25G
Cloruro de (metil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de (metil)trifenilfosfonio
Formula: C₁₉H₁₈ClP
MW: 312.78 g/mol
Número MDL: MFCD00797851
Núm. CAS: 1031-15-8
EINECS: 418-400-2
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b363799c3fcb102099cbe196e45a70de78651b8&vid=8b363799c3fcb102099cbe196e45a70de78651b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C