Metilciclopentadieno dímero (so called) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
M2705-100ML M2705-500ML
TCIAM2705-100MLEA 17 EUR
TCIAM2705-100ML TCIAM2705-500ML
Metilciclopentadieno dímero (so called) estabilizado
Metilciclopentadieno dímero
Formula: C₁₂H₁₆
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD00082297
Núm. CAS: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269de47a3dacfac0319b0ae17a554dd27d8dda28&vid=269de47a3dacfac0319b0ae17a554dd27d8dda28&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) to pass test