1-Metilindolina-2,3-diona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Metil-2,3-dihidroindol-2,3-diona, N-Metil-2,3-dihidroindol-2,3-diona, 1-Metil-1H-indol-2,3-diona, N-Metilindolina-2,3-diona, N-Metil-1H-indol-2,3-diona
M2706-1G
M2706-5G
TCIAM2706-1GEA
36
EUR
TCIAM2706-1G
TCIAM2706-5G
1-Metilindolina-2,3-diona ≥98.0% (por GC)
1-Metilindolina-2,3-diona
Formula:
C₉H₇NO₂ MW: 161,16 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005812 Núm. CAS: 2058-74-4 EINECS: 218-164-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 133.0 deg-C |