4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2708-1G M2708-5G
TCIAM2708-1GEA 37 EUR
TCIAM2708-1G TCIAM2708-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Número MDL: MFCD01631592
Núm. CAS: 261952-01-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7828861a04c776f34753cf7737e89a03b3a671a0&vid=7828861a04c776f34753cf7737e89a03b3a671a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C