Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate
M2711-1G
M2711-5G
TCIAM2711-1GEA
41
EUR
TCIAM2711-1G
TCIAM2711-5G
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Formula:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,04 g/mol |
Número MDL:
MFCD09261255 Núm. CAS: 206551-41-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 35.0 to 39.0 deg-C |