Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2716-1G
M2716-5G
TCIAM2716-1GEA
26
EUR
TCIAM2716-1G
TCIAM2716-5G
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate ≥97.0% (por GC)
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate
Formula:
C₆H₆O₃S Pto. Ebullición: 108°C |
Número MDL:
MFCD00055642 Núm. CAS: 5118-06-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |