2-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
BRN 0152265, 2,3,4,5-Tetrahydro-2-methyl-1H-pyrido(4,3-b)indole, NSC 122300
M2717-200MG
M2717-1G
TCIAM2717-200MGEA
93
EUR
TCIAM2717-200MG
TCIAM2717-1G
2-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
Formula:
C₁₂H₁₄N₂ MW: 186,26 g/mol |
Número MDL:
MFCD00460783 Núm. CAS: 5094-12-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 170.0 to 174.0 deg-C |