Methyl-DL-pyroglutamate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl DL-pyroglutamate, 5-Oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, Methyl 2-pyrrolidinone-5-carboxylate
M2720-1G M2720-5G
TCIAM2720-1GEA 33 EUR
TCIAM2720-1G TCIAM2720-5G
Methyl-DL-pyroglutamate ≥98.0% (por GC)
Methyl-DL-pyroglutamate
Formula: C₆H₉NO₃
Pto. Ebullición: 135°C
Número MDL: MFCD03844651
Núm. CAS: 54571-66-3
EINECS: 259-233-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5572f8f7a35d5b41f7e063145bfa270dff24505&vid=d5572f8f7a35d5b41f7e063145bfa270dff24505&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %