6-Fluoronicotinato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2724-1G M2724-5G
TCIAM2724-1GEA 34 EUR
TCIAM2724-1G TCIAM2724-5G
6-Fluoronicotinato de metilo ≥98.0% (por GC)
6-Fluoronicotinato de metilo
Formula: C₇H₆FNO₂
Número MDL: MFCD03095098
Núm. CAS: 1427-06-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C