6-Methylchromone-2-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2725-1G
M2725-5G
TCIAM2725-1GEA
79
EUR
TCIAM2725-1G
TCIAM2725-5G
6-Methylchromone-2-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
6-Methylchromone-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₈O₄ Pto. de fusión: 258°C |
Número MDL:
MFCD00239435 Núm. CAS: 5006-44-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |