Ácido 4-metoxi-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M2728-1G M2728-5G
TCIAM2728-1GEA 35 EUR
TCIAM2728-1G TCIAM2728-5G
Ácido 4-metoxi-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-metoxi-m-toluico
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Número MDL: MFCD00270114
Núm. CAS: 6880-04-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91506e5dbaec085cc47e528f63d963a26b055da2&vid=91506e5dbaec085cc47e528f63d963a26b055da2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C