Ácido (4-toliloxi)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido (4-metilfenoxi)acético
M2729-25G M2729-5G
TCIAM2729-25GEA 255 EUR
TCIAM2729-25G TCIAM2729-5G
Ácido (4-toliloxi)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (4-toliloxi)acético
Formula: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Número MDL: MFCD00014365
Núm. CAS: 940-64-7
EINECS: 213-374-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01211d2b7e8e822083a95d09a859f1235a9bd17c&vid=01211d2b7e8e822083a95d09a859f1235a9bd17c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C