2-Methoxy-4-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
M2730-1G M2730-5G
TCIAM2730-1GEA 66 EUR
TCIAM2730-1G TCIAM2730-5G
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Formula: C₆H₈BNO₃
Número MDL: MFCD07368877
Núm. CAS: 762262-09-9