Tetrafluoroborato de 1-metil-3-octilimidazolio ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
M2732-25G M2732-5G
TCIAM2732-25GEA 105 EUR
TCIAM2732-25G TCIAM2732-5G
Tetrafluoroborato de 1-metil-3-octilimidazolio ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Tetrafluoroborato de 1-metil-3-octilimidazolio
Formula: C₁₂H₂₃BF₄N₂
Número MDL: MFCD03095434
Núm. CAS: 244193-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5d2b6c37f8caadbb8179f07ec3dd74ac85ff177&vid=a5d2b6c37f8caadbb8179f07ec3dd74ac85ff177&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %