4-Etoxibenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2738-25G M2738-5G
TCIAM2738-25GEA 117 EUR
TCIAM2738-25G TCIAM2738-5G
4-Etoxibenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-Etoxibenzoato de metilo
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 260°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017264
Núm. CAS: 23676-08-6
EINECS: 245-817-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %