4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
M2739-1G M2739-5G
TCIAM2739-1GEA 31 EUR
TCIAM2739-1G TCIAM2739-5G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formula: C₅H₃F₃N₂OS
MW: 196,10 g/mol
Número MDL: MFCD00112978
Núm. CAS: 368-54-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb157445810845b28ec63d35b0d0a28ac3fd9eab&vid=d5fc782ed7c8cf00fc6626aebc412c985720d909&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 245.0 to 249.0 deg-C