4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2740-1G M2740-5G
TCIAM2740-1GEA 59 EUR
TCIAM2740-1G TCIAM2740-5G
4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether ≥98.0% (por GC)
4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 236°C
Número MDL: MFCD00052928
Núm. CAS: 54916-28-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4a8e3cefc8ddab1a4211d7e2e6e26cd51098cc7&vid=b4a8e3cefc8ddab1a4211d7e2e6e26cd51098cc7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C