4-Methylphenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-Phe(4-Me)-OH, H-p-Me-Phe-OH, 4-Methyl-L-phenylalanine
M2743-1G M2743-5G
TCIAM2743-1GEA 60 EUR
TCIAM2743-1G TCIAM2743-5G
4-Methylphenylalanine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Methylphenylalanine
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.219 g/mol
Número MDL: MFCD00038575
Núm. CAS: 1991-87-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -11.0 deg (C=1,1mol/L HCl)