Methyl-3-methylpicolinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 3-Methylpicolinate, Methyl 3-Methylpyridine-2-carboxylate, Methyl 3-methylpicolinate, 3-Methylpyridine-2-carboxylic acid methyll ester, 3-Methylpicolinic acid methyll ester
M2746-1G M2746-5G
TCIAM2746-1GEA 26 EUR
TCIAM2746-1G TCIAM2746-5G
Methyl-3-methylpicolinate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-methylpicolinate
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,1600 g/mol
Pto. Ebullición: 73°C
Número MDL: MFCD03789583
Núm. CAS: 59718-84-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %