Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2750-200MG M2750-1G
TCIAM2750-200MGEA 34 EUR
TCIAM2750-200MG TCIAM2750-1G
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate
Formula: C₈H₉NO₃
Número MDL: MFCD00643821
Núm. CAS: 56026-36-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a23f71dd00c18624bc2bd6606bebb8bd2202463f&vid=a23f71dd00c18624bc2bd6606bebb8bd2202463f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C