2,5-Dicloronicotinato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2,5-dichloronicotinate
M2752-200MG
M2752-1G
TCIAM2752-200MGEA
21
EUR
TCIAM2752-200MG
TCIAM2752-1G
2,5-Dicloronicotinato de metilo ≥98.0% (por GC)
2,5-Dicloronicotinato de metilo
Formula:
C₇H₅Cl₂NO₂ MW: 206.03 g/mol |
Número MDL:
MFCD03844857 Núm. CAS: 67754-03-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...