4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(α-Methylbenzyl)resorcinol, 4-(1-Phenylethyl)resorcinol, 4-(1-Phenylethyl)benzene-1,3-diol, 4-(1-Phenylethyl)resorcino
M2754-1G M2754-5G
TCIAM2754-1GEA 34 EUR
TCIAM2754-1G TCIAM2754-5G
4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol ≥98.0% (por GC)
4-(alpha-Methylbenzyl)resorcinol
Formula: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Pto. Ebullición: 244°C
Número MDL: MFCD21648466
Núm. CAS: 85-27-8
EINECS: 480-070-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C