1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
M2755-5G M2755-25G
TCIAM2755-5GEA 19 EUR
TCIAM2755-5G TCIAM2755-25G
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride
Formula: C₂₅H₂₉Cl₃N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058199
Núm. CAS: 1104-22-9
EINECS: 214-164-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C