2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2760-1G
M2760-5G
TCIAM2760-1GEA
83
EUR
TCIAM2760-1G
TCIAM2760-5G
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formula:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177.16 g/mol |
Número MDL:
MFCD19443280 Núm. CAS: 739364-95-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |