4-methoxy-1-naphthoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2763-1G
M2763-5G
TCIAM2763-1GEA
54
EUR
TCIAM2763-1G
TCIAM2763-5G
4-methoxy-1-naphthoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-methoxy-1-naphthoic acid
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ |
Número MDL:
MFCD02575372 Núm. CAS: 13041-62-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 243.0 to 247.0 deg-C |