6-Metilflavona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Metil-2-fenil-4-benzopirona, 6-Metil-2-fenil-4H-benzo[b]piran-4-ona
M2766-1G M2766-5G
TCIAM2766-1GEA 42 EUR
TCIAM2766-1G TCIAM2766-5G
6-Metilflavona ≥98.0% (por GC)
6-Metilflavona
Formula: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236,27 g/mol
Pto. Ebullición: 235°C
Número MDL: MFCD00017461
Núm. CAS: 29976-75-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d213b259065efce187ae28e4ba5013d64f3e184&vid=1d213b259065efce187ae28e4ba5013d64f3e184&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C