1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2773-5G M2773-25G
TCIAM2773-5GEA 130 EUR
TCIAM2773-5G TCIAM2773-25G
1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide ≥96.0% (por GC)
1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide
Formula: C₈H₁₂N₄O₃
Número MDL: MFCD02253196
Núm. CAS: 139756-01-7
EINECS: 423-960-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=256c5bbc870e2c4f2548319d6f48b4c3e1b41b11&vid=256c5bbc870e2c4f2548319d6f48b4c3e1b41b11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C