N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2774-1G M2774-5G
TCIAM2774-1GEA 39 EUR
TCIAM2774-1G TCIAM2774-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Formula: C₈H₈F₃N
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD07369717
Núm. CAS: 22864-65-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5470f9f1316b2437313b70b0727b56bfc382801&vid=e5470f9f1316b2437313b70b0727b56bfc382801&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %