Methyl 4-Acetamido-2-methoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2776-5G
M2776-25G
TCIAM2776-5GEA
18
EUR
TCIAM2776-5G
TCIAM2776-25G
Methyl 4-Acetamido-2-methoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl 4-Acetamido-2-methoxybenzoate
Formula:
C₁₁H₁₃NO₄ |
Número MDL:
MFCD00065258 Núm. CAS: 4093-29-2 EINECS: 223-839-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |