1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (E)-2-Benzal-4'-methylacetophenone, (E)-2-Benzylidene-4'-methylacetophenone, (E)-4'-Methylchalcone
M2777-1G M2777-5G
TCIAM2777-1GEA 83 EUR
TCIAM2777-1G TCIAM2777-5G
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one ≥98.0% (por GC)
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
Formula: C₁₆H₁₄O
MW: 222.29 g/mol
Número MDL: MFCD00027612
Núm. CAS: 14802-30-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C