1-Methyl-2-(2-pyridyl)pyridinium iodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2778-200MG M2778-1G
TCIAM2778-200MGEA 53 EUR
TCIAM2778-200MG TCIAM2778-1G
1-Methyl-2-(2-pyridyl)pyridinium iodide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Methyl-2-(2-pyridyl)pyridinium iodide
Formula: C₁₁H₁₁IN₂
Número MDL: MFCD23700876
Núm. CAS: 77972-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3731faa12788dcfe91d34f541bc6203fc643ca1&vid=c3731faa12788dcfe91d34f541bc6203fc643ca1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C